28-5031
Stearic acid
SAJ first grade, ≥90.0%, powder
Sinonimo/i:
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 173.7 °C)
Saggio
≥90.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
361 °C (lit.)
Punto di fusione
67-72 °C (lit.)
Densità
0.845 g/cm3
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N