24-1070
Acido perclorico
99.05 wt. % in dilute acetic acid, 0.1 M in acetic acid
Sinonimo/i:
PCA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
0.1 M in acetic acid
99.05 wt. % in dilute acetic acid
1/10 N in acetic acid
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter