18-1900
L-lisina
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido (S)-2,6-diaminoesanoico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 91.3 g/L)
Punto di fusione
263 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
WGK 2