Key Documents
SX0355
Supelco
Sodium Borate, Decahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Sodium Borate, Decahydrate, Sodium Tetraborate, Dodecahydrate, Borax
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B4Na2O7 · 10H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
215-540-4
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.213 hPa ( 20 °C)
Saggio
99.5-105.0%
Forma fisica
crystals or granules
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Colore
white
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
Punto di fusione
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
49.74 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay99.5-105.0%Calcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystals/granulesHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 0.01 m solution at 25°C9.15-9.20
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)