Documenti
SAMPLG001
Millipore
Filtri Millex Samplicity®
PTFE membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-LG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Samplicity®
Parametri
0.3 mL min. working volume
tecniche
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Diametro
25 mm
Volume
1.7 mL
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Raccordi
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: LG
Panoramica sui filtri Millex Samplicity per il sistema Samplicity G2
•Il sistema di filtrazione Samplicity G2 consente la filtrazione simultanea, mediante vuoto, di un massimo di 8 campioni direttamente in fiale da HPLC.
• Filtrazione per la preparazione di campioni per HPLC senza l′uso di siringhe
•I filtri Millex Samplicity dispongono di imbuto e filtro integrato per facilitare al massimo il caricamento del campione
• Sono disponibili con pori da 0,20 µm e 0,45 µm con membrane idrofile in PTFE e membrane Durapore in PVDF
Disponibili in 2 diversi formati:
Codice SKU che termina con 01 (-------01) – 96 per confezione
codice SKU che termina con 04 (-------04): 384 dispositivi (4 confezioni da 96 )
Applicazioni:
HPLC; filtrazione di campioni viscosi o ricchi di particolato prima dell'HPLC
Applicazioni
Compatibili con il sistema di filtrazione Samplicity. Grazie all′impiego del vuoto, il sistema richiede uno sforzo manuale ridotto al minimo per filtrare, nel giro di pochi secondi, da 1 a 8 campioni in fiale standard per HPLC, con un recupero più elevato rispetto ai filtri da siringa.
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Note legali
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany