Documenti fondamentali
MFVL10GB3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilità
irradiated
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Millipak® Final Fill 60
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
4.7 in.
Larghezza
3.0 in.
Superficie filtrante
500 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Raccordi
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany