Key Documents
MFSL20GT3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Materiali
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilità
irradiated
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Millipak® Final Fill 200
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
5.7 in.
Larghezza
3.0 in.
Superficie filtrante
1000 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
5.0 μm pore size
Raccordi
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany