MABX8410
Anti-COVID-19, Nucleoprotein Antibody, 1069
suitable for ELISA
Sinonimo/i:
SARS-CoV-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1069, monoclonal
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2