MABS1327
Anti-Podocalyxin (GP135) Antibody, clone 3F2:D8
clone 3F2:D8, from mouse
Sinonimo/i:
Podocalyxin-like protein 1, GP1345, PC, PC-like protein 1, PCLP-1, cPCLP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F2:D8, monoclonal
Reattività contro le specie
canine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PODXL(5420)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Radioimmunoassay applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Immunofluorescence applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Podocalyxin (GP135) in MDCK cells (Courtesy of Dr. Tzuu-Shuh Jou, M.D., Ph.D., Graduate Institute of Clinical Medicine, College of Medicine, National Taiwan University).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Immunocytochemistry applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Western Blotting applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Podocalyxin (GP135) in Immunoprecipitation applications (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Podocalyxin (GP135) in MDCK cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1