MABF149A
Anti- CD161 (NK1.1) (mouse), PE, clone PK136 Antibody
clone PK136, from mouse, PE
Sinonimo/i:
Microtubule-associated protein 4, MAP-4, CD161 (NK1.1)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PK136, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP4(4134)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes stained with APC Anti-mouse CD3e.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.