MABC307
Anti-phospho-ULK1 (Ser 467), clone 15D12.3 Antibody
clone 15D12.3, from mouse
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Autophagy-related protein 1 homolog, ATG1, hATG1, Unc-51-like kinase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15D12.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgMλ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer467)
Informazioni sul gene
human ... ULK1(8408)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected phospho-ULK1 (Ser467) in 10 µg of A-431 serum starved cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2