Documenti fondamentali
LSKMPCR
Millipore
Piastre da filtrazione MultiScreen-PCRµ96
Purification of PCR products
Sinonimo/i:
Montage PCR Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
Materiali
flat bottom wells
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
50-250 μL sample volume (per well)
tecniche
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
Dimens. piastra
96 wells
Volume massimo del pozzetto
175 μL
Volume d’esercizio
100-150 μL
Dimensione pori
pore sizeproprietary
Tipo di binding
low binding surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La piastra filtrante MultiScreen-PCRμ96 è un dispositivo a 96 pozzetti, di piccolo volume, per la purificazione dei prodotti della reazione a catena della polimerasi (PCR). La piastra PCRμ96 consente la purificazione di prodotti di reazioni di PCR di piccolo e di ampio volume (20–100 μL) con il recupero dei prodotti di purificazione in un volume di soluzione ridotto fino a soli 20 μL. La separazione ad esclusione dimensionale mediante vuoto rimuove in maniera efficace sali contaminanti, dNTP non incorporati e inneschi delle reazioni di PCR in meno di 15 minuti. Il DNA purificato può essere impiegato poi in applicazioni downstream come il sequenziamento, la genotipizzazione o le analisi microarray. In più, il design delle piastre PCRμ96 compatibile con soluzioni automatizzate ne fa un ottimo strumento per applicazioni ad alta produttività.
Applicazioni
La piastra filtrante MultiScreen-PCRμ96 è stata impiegata per screening di prodotti naturali, determinazione della concentrazione totale di farmaci, precipitazione di proteine, distacco dal supporto solido (bead cleavage), sintesi in fase solida e test di solubilità. È stata impiegata anche nella purificazione di purificazione di prodotti di reazioni di PCR.
Caratteristiche e vantaggi
  • Assicura soluzioni rapide e automatizzabili per la purificazione di PCR ad alte prestazioni.
  • Garantisce purezza e recuperi elevati.
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Ian Stewart et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 56(5), 804-812 (2009-08-04)
A referee analysis method for the detection and quantification of Pacific ciguatoxins in fish flesh has recently been established by the public health analytical laboratory for the State of Queensland, Australia. Fifty-six fish samples were analysed, which included 10 fillets
Sarah A Wexler et al.
British journal of haematology, 121(2), 368-374 (2003-04-16)
In postnatal life, mesenchymal stem cells (MSC) self-replicate, proliferate and differentiate into mesenchymal tissues, including bone, fat, tendon, muscle and bone marrow (BM) stroma. Possible clinical applications for MSC in stem cell transplantation have been proposed. We have evaluated the