IX0130A
Iodine solution
c(I₂) = 0.5 mol/l (1 N)
Sinonimo/i:
normality
About This Item
Codice UNSPSC:
12141916
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Iodine solution (0.1N),
agenzia
traceable to NIST
Livello qualitativo
Stato
liquid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3