Key Documents
CCGL73TP240-P
Cartucce Durapore® a matrice caricata da 0,22 µm
About This Item
Materiali
PVDF membrane (net positive)
polypropylene support
silicone O-ring
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
30 in.
Larghezza
3.7 in.
Dimens. foro
, polypropylene
Superficie filtrante
2.1 m2
Matrice
Charged Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany