CBL1346Z-I
Anti-mouse Integrin alphaV Antibody, clone RMV-7 (Preservative free)
clone RMV-7, from rat
Sinonimo/i:
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, 1.Integrin alpha-V heavy chain2.Integrin alpha-V light chain, Integrin alphaV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RMV-7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Itgav(16410)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in LAK cell lysate. (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Blocking Assay: Adhesion and LAK cell cytotoxicity was shown using a representative lot (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg of this antibody detected Integrin alphaV in murine 3T3-L1 cells .
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Risultati analitici
Murine 3T3-L1 cells
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2