Key Documents
BX0483
Supelco
Alcool benzilico
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Benzenmetanolo
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
878307
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-859-9
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
817 °F
Impurezze
≤0.01% Benzaldehyde
≤0.01 meq/g Acidity
≤0.02% Acetophenone
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. eboll.
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−16-−13 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 101 °C
Solubilità
40 g/L
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Acetophenone0.02% maxAcidity0.01meq/g maxAssay (GC)99.0% minBenzaldehyde0.01% maxChlorinated compoundsTo pass testColor (APHA)20 maxEvaporation residue0.05% maxFormClear liquidIdentificationTo pass testRefractive index (n 20/D)1.539-1.541Residue after ignition0.005% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.042-1.047
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758