Documenti
ABT146
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-occludina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Occludin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
L'occludina è una proteina integrale della membrana citoplasmatica di 65 kDa che si trova nelle giunzioni strette. È necessaria per la regolazione, indotta dalle citochine, della barriera di permeabilità paracellulare delle giunzioni strette. Si ritiene che l'occludina impedisca il trasporto di macromolecole attraverso le giunzioni strette. Codificata dal gene OLCN, l'occludina attraversa quattro volte la membrana citoplasmatica, formando due anse extracellulari e con le regioni N- e C-terminali esposte verso il citosol. Questa coda citoplasmatica si lega direttamente alla famiglia di proteine ZO, che collegano il complesso proteico al citoscheletro actinico. La fosforilazione/defosforilazione è molto importante nella regolazione dell'occludina e delle giunzioni strette. L'espressione dell'occludina è necessaria per l'infezione delle cellule epatiche da parte del virus dell'epatite C (HCV).
Specificità
Questo anticorpo riconosce la regione N-terminale della occludina.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente alla porzione N-terminale dell′occludina umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-occludina è convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting per la rivelazione di tale proteina.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto renale umano.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,2 µg/mL ha permesso di rivelare l′occludina in 10 µg di lisato di tessuto renale umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 63 kDa. Il peso molecolare calcolato è di 63 kDa, tuttavia nei Western blotting l′occludina si attesta su una posizione variabile da 55 a 65 kDa (Florian, P., et al. (2003). Biochemical and Biophysical Research Communications. 304:5-10).
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto renale umano
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.