ABS1614
Anti-Ric-8B/Synembryn-B Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Synembryn-B, Protein Ric-8B, Ric-8B, Ric-8B/Synembryn-B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rabbit, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RIC8B(55188)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the endogenous Ric-8B protein in rabbit reticulocyte lysates (RRL) as well as recombinant murine Ric-8B protein (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated the endogenous Ric-8B protein from rabbit reticulocyte lysates/RRL (Chan, P., et al. (2013). Proc Natl Acad Sci U S A. 110(10):3794-3799).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Ric-8B/Synembryn-B in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1