ABE70-I
Anti-BAF180/PBRM1
Sinonimo/i:
Protein polybromo-1;hPB1;BRG1-associated factor 180;Polybromo-1D
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
calculated mol wt 192.95 kDa
observed mol wt ~200 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
nonhuman primates
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PBRM1(55193)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Protein polybromo-1 (BAF180) in Jurkat cell lysate.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1