ABE217
Anti-CUX1 Antibody, a.a. 861
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Homeobox protein cut-like 1, CCAAT displacement protein, CDP, Homeobox protein cux-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CUX1(1523)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL from a representative lot detected CUX1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa nuclear extract
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1