ABD125
Anti-TFE3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
TFE3, Transcription factor E3, Class E basic helix-loop-helix protein 33, bHLHe33
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFE3(7030)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TFE3 in 10 µg of HEK293T cell lysate.
Uncharacterized band(s) may appear in some lysates with longer exposure times.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2