AB15858
Anti-Aquaporin 5 Antibody
1 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
AQP5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Aqp5(11830)
rat ... Aqp5(25241)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from independent laboratories detected Aquaporin 5 in various paraformaldehyde fixed tissues (see references).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Aquaporin 5 in 10 µg of rat salivary gland tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Risultati analitici
Tested on Rat Salivary Gland Lysate
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1