8.44010
Decamethyltetrasiloxane
for synthesis
Sinonimo/i:
Decamethyltetrasiloxane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
73 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
1.3 cSt(20 °C)
Punto di fusione
-76 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C
Solubilità
<0.1 mg/L
Densità
0.85 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup