Key Documents
8.43877
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BF4Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
237-340-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
384 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1