Key Documents
8.41200
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
207-105-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
156-159 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis. CAS 434-75-3, molar mass 174.55 g/mol.
Risultati analitici
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 156 °CMelting range (upper value)≤ 159 °CIdentity (IR)passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3