Key Documents
8.40106
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-methylaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Benzyl-N-methylaniline, Benzylmethylphenyl amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.28
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
210-375-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
450 °C (DIN 51794)
Potenza
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
311 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8 °C
Temp. transizione
flash point 152 °C
Solubilità
0.009 g/L
Densità
1.046 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H15N/c1-15(14-10-6-3-7-11-14)12-13-8-4-2-5-9-13/h2-11H,12H2,1H3
LXZGVFCKZRHKMU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.046
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C