Key Documents
8.22115
Sigma-Aldrich
Dimethyl oxalate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethyl oxalate, Oxalic acid dimethyl ester, Methyl oxalate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
209-053-6
Tensione di vapore
3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
480 °C
pH
1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
P. eboll.
163-164 °C/1013 hPa
Punto di fusione
50-53 °C
Temp. transizione
flash point 75 °C
Solubilità
60 g/L
Densità
1.15 g/cm3 at 54 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup