Key Documents
8.20903
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Nitrophthalic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H3NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
211-373-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
160-164 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H3NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3H
ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3