Documenti
8.20553
Sigma-Aldrich
2,3-Epoxypropyl phenyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycid ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
204-557-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.013 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C
Potenza
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
3.5 °C
Temp. transizione
flash point 114 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Synthesis of chiral cyclic carbonates via kinetic resolution of racemic epoxides: Focuses on kinetic resolution processes involving 2,3-epoxypropyl phenyl ether, contributing to advancements in chiral compound synthesis (Wu et al., 2016) (MDPI Link).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)