Key Documents
8.20242
Sigma-Aldrich
Dibutyl disulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
Dibutyl disulfide, Butyl disulfide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352113
Numero indice EU:
211-091-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
0.8 % (v/v)
Punto di fusione
-94 °C
Temp. transizione
flash point 93 °C
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup