Key Documents
8.20240
Sigma-Aldrich
tert-Butylbenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
tert-Butylbenzene, 2-Methyl-2-phenylpropane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-632-4
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 13 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
445 °C
Potenza
3045 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.8-5.6 % (v/v)
Punto di fusione
-58 °C
Temp. transizione
flash point 44 °C
Solubilità
29.5 mg/L
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup