8.18784
3-Nonanol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Nonanol, Ethyl hexyl carbinol
Saggio
≥96.0% (GC)
P. eboll.
192-194 °C
Temp. transizione
flash point 96 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
GYSCXPVAKHVAAY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Nonanol for synthesis. CAS No. 624-51-1, EC Number 210-850-6.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.826
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.826
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup