Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
8.18461
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Kojic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
207-922-4
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
150-154 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[o]1c(c[c](c(c1)O)=O)CO
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
  • Certificati d'analisi (COA)