Key Documents
8.11689
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 5
for synthesis
Sinonimo/i:
Kryptofix® 5, 1,13-Bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane, 8,8-(1,4,7,10,13-Pentaoxatridecylene)-diquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.51
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
260-674-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
72-76 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C26H28N2O5/c1-5-21-7-3-11-27-25(21)23(9-1)32-19-17-30-15-13-29-14-16-31-18-20-33-24-10-2-6-22-8-4-12-28-26(22)24/h1-12H,13-20H2
GHYUCQLUMXYVRT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Kryptofix® 5 for synthesis. CAS 57310-75-5, molar mass 448.52 g/mol.
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Note legali
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3