Documenti
8.03559
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberone
for synthesis
Sinonimo/i:
Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
214-912-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Potenza
2511 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. eboll.
191-194 °C/7 hPa
Punto di fusione
31-34 °C
Temp. transizione
flash point 200 °C
Solubilità
0.03 g/L
Densità
1.16 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup