Key Documents
8.02961
Sigma-Aldrich
2,5-dimetossitetraidrofurano
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-dimetossitetraidrofurano
About This Item
Formula condensata:
(OCH3)2C4H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
211-797-1
Tensione di vapore
5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
>205 °C
Potenza
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.0-12.3 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 300 g/L in H2O)
P. eboll.
145-148 °C/1.013 hPa
Punto di fusione
-45 °C
Temp. transizione
flash point 35 °C
Solubilità
300 g/L
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Saggio (GC, area%): ≥ 97,0% (a/a)
Densità (d 20  °C/4  °C): 1,022-1,024
Identità (IR): test superato
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup