567809-M
Src Inhibitor, PP1
The Src Inhibitor PP1, also referenced under CAS 172889-26-8, controls the biological activity of Src. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Src Inhibitor, PP1, 4-amino-5-(4-methylphenyl)-7-(t-butyl)pyrazolo-d-3,4-pyrimidine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]1(nc(c3c1ncnc3N)c2ccc(cc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H19N5/c1-10-5-7-11(8-6-10)13-12-14(17)18-9-19-15(12)21(20-13)16(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H2,17,18,19)
ZVPDNRVYHLRXLX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sikkema, A.H., et al. 2009. Cancer Res.69, 5987.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Bain, J., et al. 2003. Biochem. J.371, 199.
Karni, R., et al. 2003. FEBS Lett.537, 47.
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
WGK 3