512732
Parthenolide, Tanacetum parthenium
A cell-permeable sesquiterpene lactone with anti-inflammatory, antisecretory, and spasmolytic properties.
Sinonimo/i:
Parthenolide, Tanacetum parthenium
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13-,15+/m0/s1
KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
the expression of COX-2 and proinflammatory cytokines (TNF-α and IL-1) in LPS-stimulated macrophages
Attenzione
Altre note
Bork, P.M., et al. 1997. FEBS Lett. 402, 85.
Hwang, D., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 226, 810.
Barsby, R.W., et al. 1992. J. Pharm. Pharmacol. 44, 737.
Sumner, H., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 2313.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3