5.06291
Lactimidomycin
≥98% (HPLC), powder, ribosome inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Lactimidomycin, LTM
About This Item
product name
Lactimidomycin,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
37.8 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C26H35NO6/c1-17-10-8-6-4-5-7-9-11-25(32)33-26(17)19(3)12-18(2)22(29)16-21(28)13-20-14-23(30)27-24(31)15-20/h4,6,8-12,17-18,20-21,26,28H,5,7,13-16H2,1-3H3,(H,27,30,31)/b6-4-,10-8-,11-9-,19-12-
OYOKHBHOTQDIPM-YVQSYIHDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ribosome
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Micoine, K., et al. 2010. J. Am. Chem. Soc.132, 14064.
Ju, J., et al. 2009. J. Am. Chem. Soc.131, 1370.
Sugawara, K., et al. 1992. J. Antibiot.45, 1433.
WGK 3