382158
Anti-Histone H3, Acetylated (1-20) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
Tetrahymena sp., human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HeLa cells
Altre note
Braunstein, M., et al. 1993. Genes Devel.7, 592.
Perry, C.A., et al. 1993. Biochemistry32, 13605.
Lin, R., et al. 1989. J. Cell. Biol.108, 1577.
WGK 1