324351
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
Sinonimo/i:
n-Dodecyl-β-D-glucopyranoside, Dodecylglucoside
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
CMC
130 μM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
WGK 3