238900
4-Cyano-3-methylisoquinoline
A potent, cell-permeable, reversible, and specific inhibitor of protein kinase A (IC₅₀ = 30 nM).
Sinonimo/i:
4-Cyano-3-methylisoquinoline, PKA Inhibitor XI
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H8N2/c1-8-11(6-12)10-5-3-2-4-9(10)7-13-8/h2-5,7H,1H3
SZWLGBJCLZDZBY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKA
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1