217714
Cdk1/2 Inhibitor III
The Cdk1/2 Inhibitor III, also referenced under CAS 443798-55-8, controls the biological activity of Cdk1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Cdk1/2 Inhibitor III, 5-Amino-3-((4-(aminosulfonyl)phenyl)amino)-N-(2,6-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carbothioamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
THF: soluble
acetone: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H13F2N7O2S2/c16-10-2-1-3-11(17)12(10)21-15(27)24-13(18)22-14(23-24)20-8-4-6-9(7-5-8)28(19,25)26/h1-7H,(H,21,27)(H2,19,25,26)(H3,18,20,22,23)
ARIOBGGRZJITQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1