Key Documents
203782
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, X-Gal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15BrClNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 2% (20mg/mL)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Engler, K.H., et al. 1999. J. Microbiol. Methods35, 207.
Arakawa, H., et al. 1991. Anal. Biochem.199, 238.
Horwitz, J., et al. 1964. J. Med. Chem.7, 574.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3