1.93284
di-Ammonium hydrogen phosphate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
di-Ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93284.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1