13-118
GST-NFκB p50 subunit (δ434-969)
N-terminal GST-tagged, recombinant human NFkB, p50 subunit (D434-969), expressed in E. coli. Purified using glutathione agarose chromatography.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... NFKB1(4790)
Descrizione generale
N-terminal GST-tagged, recombinant human NFkB, p50 subunit (D434-969), expressed in E. coli. Purified using glutathione agarose chromatography. MW = 74kDa.
Applicazioni
DNA Binding Assay
Qualità
routinely evaluated in a DNA binding assay
Stato fisico
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1% βmercaptoethanol, 0.03% Brij-35, 0.2mM PMSF, 1mM benzamidine and 50% glycerol
Stoccaggio e stabilità
1 year at -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2