1.18308
Acido dodecano-1-solfonico, sale sodico
for ion pair chromatography LiChropur™
Sinonimo/i:
Acido dodecano-1-solfonico, sale sodico
Saggio
≥99% (acidimetric)
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Trasmittanza
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Densità bulk
330 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
WGK 2