1.10015
Aluminum Test Strips, colorimetric
10-250 mg/L (Al), MQuant®
Sinonimo/i:
Aluminium chemical test strips
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Aluminium Test, colorimetric, 10-250 mg/L (Al), MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
aluminium
Campo di misura
10-250 mg/L (Al)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3