Key Documents
1.07983
SAFC
Sulfur
Sulfur for external use Ph Eur,BP. CAS 7704-34-9, molar mass 32.06 g/mol.
Sinonimo/i:
Sulfur
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
S
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141912
Numero indice EU:
231-722-6
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
235 °C (Dust)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
444 °C/1013 hPa
Punto di fusione
113-119 °C
Temp. transizione
flash point 160 °C
Densità
1.96-2.07 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/H2S/h1H2
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Sulfur can be used in chemical synthesis or pharmaceutical processes.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Metanolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1424109
Metanolo
Lead oxide powder (red), 1-2&#160;&#956;m, 99%
Sigma-Aldrich
241547
Lead oxide