1.06056
2-Methylbutane
for spectroscopy Uvasol®
Sinonimo/i:
2-Methylbutane, iso-Pentane, Isopentane
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
800 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C
Limite di esplosione
1.3-7.6 % (v/v)
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0005%
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
190 nm, ≥50%
200 nm, ≥65%
210 nm, ≥85%
215 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
P. eboll.
28 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-160 °C
Temp. transizione
flash point -57 °C
Densità
0.62 g/cm3 at 20 °C
Assorbanza UV
λ: 190 nm Amax: ≤0.30
λ: 200 nm Amax: ≤0.19
λ: 210 nm Amax: ≤0.07
λ: 215 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Evaporation residue: ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 0.005 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 190 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 200 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 210 nm): ≥ 85 %
Transmission (at 215 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 240 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 190 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 200 nm): ≤ 0.19
Absorbance (at 210 nm): ≤ 0.07
Absorbance (at 215 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 240 nm): ≤ 0.01
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph Eur
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51 °C - closed cup